Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Modified Brilliant Green Agar (Dehydrated)
Código de producto. 10239582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Unidad
Tamaño de la unidad:
3 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10239582 500 g 500 g
13235609 Unidad 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239582 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CM0329B
Select and identify salmonellae (other than Salmonella Typhi) from food, feed and water samples with this selective medium.
Select and identify salmonellae (other than Salmonella Typhi) from food, feed and water samples with Thermo Scientific™ Modified Brilliant Green Agar (Dehydrated). The modified formula provides improved inhibition of Escherichia coli and Proteus species. The medium has been widely assessed in Europe and has been used in ISO standards1, 2, 3.
Las bacterias de Salmonella son un grupo de bacterias gramnegativas, estrechamente relacionadas y con forma de varilla. Las bacterias de Salmonella suelen vivir en intestinos humanos y animales y se expulsan por las heces. Lo más frecuente es que los seres humanos se infecten con agua o alimentos contaminados. Los síntomas más comunes de la infección de Salmonella son la diarrea, la fiebre, los dolores abdominales y los vómitos.
Utilice el Agar verde brillante modificado para la selección e identificación de bacterias de Salmonella en muestras de alimentos y pienso.
  • Restringe el crecimiento de especies de Pseudomonas cuyas colonias pueden recordar a la Salmonella en el Agar verde brillante, lo que supondría confusión y trabajo adicional para confirmar su identidad.
  • Proporciona una mayor inhibición de especies de Escherichia coli y Proteus que otras formulaciones1.
  • Cumple con ISO: cumple con ISO 6579.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar verde brillante (modificado) (medio Edel-Kampelmacher)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Producción Para 9,6 l de medio
For Laboratory Use Only