Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyve 600 Plus Green
Código de producto. 12673720 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12673720 XL paquete de 100
11853510 L paquete de 100
12653720 2XL paquete de 100
12663720 M paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12673720 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13495738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1259.61€
    1126.27€ / paquete de 100
    Ahorro 133.34€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los monos con capucha verdes DuPont™ Tyvek™ 600 Plus están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido.
  • Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
  • Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
  • Tyvek Cremallera y solapa con cremallera para una mayor protección.
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
  • Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • Excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño), genera muy poca pelusa y está tratada antiestáticamente.
  • Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y con exposición a riesgos biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño XL
Material Tyvek
Color Verde
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa cubrecremalleras
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones de las prendas Tyvek™ Classic Plus incluyen trabajos de mantenimiento y desmantelamiento en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, así como en aplicaciones médicas y cuando se está expuesto a riesgos biológicos
Peso (métrico) 250 g