Descripción
- Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Tyvek Cremallera y solapa con cremallera para una mayor protección.
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
- Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- Excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño), genera muy poca pelusa y está tratada antiestáticamente.
- Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y con exposición a riesgos biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | M |
| Material | Tyvek |
| Color | Verde |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Mostrar más |