Descripción
- Mono con capucha de 3 piezas para un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar.
- Excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño.
- Diseño ergonómico-protector.
- Costuras externas cosidas.
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
- Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Robusto pero ligero (<180 g por prenda).
- Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos.
- Ultra baja producción de pelusa y tratamiento antiestático.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Verde |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | 3 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Mostrar más |