Learn More
Ansell Sobrezapatos Modelo 400 - AlphaTec™ 3000 soldados y pegados con cinta por ultrasonidos
Código de producto. 30690002 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30690002 Universal paquete de 50
1 options
Código de producto. 30690002 Proveedor Ansell N.º de proveedor Y30T400
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Barrera química multicapa duradera y cómoda.
  • Una de las prendas químicas más ligeras y cómodas, esta resistente tela multicapa proporciona una barrera extremadamente eficaz tanto contra los productos químicos inorgánicos como contra los riesgos biológicos.
  • Proporciona una fuerte barrera de líquidos y partículas
  • Sobrezapatos, apertura elástica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Tamaño Universal
Waterproof Repelente de agua
Tipo de producto Cubrezapatos