Descripción
- Cierre de lazo en la cintura
- Cierre de ataduras de 100 cm de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Delantal |
| Tamaño | Universal |
| Material | Tejido laminado de barrera multicapa |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Uso limitado |
| Tipo de tapón | Lazos |
| Esterilidad | No estéril |