Descripción
- Protección especializada: El AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modelo 111 ofrece resistencia química ligera, protege contra el amianto y filtra el 99,9% de las partículas de más de 3 micras, así como polvo de ladrillo y cemento, aerosoles ligeros y nieblas
- Mayor transpirabilidad: La permeabilidad al aire y al vapor de agua de este traje de protección contra amianto también reduce la exposición de quienes lo usan al estrés térmico
- Ajuste y características mejorados: La comodidad del usuario se ve reforzada por el ajuste óptimo de este mono protector, mientras que una capucha de tres piezas ofrece una protección adicional y los pasadores para los dedos ofrecen un sujeito seguro.
- Capacidades certificadas antiestáticas: El AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modelo 111 se prueba según las normas antistáticas EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Monos con capucha |
| Tamaño | 9 |
| Sexo | Unisex |
| Material | SMS antiestática |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Bandas de cierre, Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |