Learn More
Modaline sulfate, MedChemExpress
Descripción
Modaline sulfate is a MAO inhibitor, used in the treatment of depression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Modaline sulfate |
| CAS | 2856-75-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H17N3O4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 31 mg/mL (112.60 mM) |
| SMILES | CC1=NC=CN=C1N2CCCCC2.O=S(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 275.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.32 |
| Mostrar más |