Learn More
Modafinilo, TRC
Código de producto. 30470479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30470479 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30470479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM482500100MG
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Modafinil
CAS 68693-11-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H15 N O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-, 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, (±)-Modafinil, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, 2-(Diphenyl-methanesulfinyl)-acetamide, 2-Diphenylmethanesulfinylacetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMILES NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfinilacetamida
Peso molecular (g/mol) 273.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0823
Porcentaje de pureza >95