Learn More
Modafinil sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide |
| CAS | 118779-53-6 |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Modafinil Imp. B (EP), Modafinil sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMILES | NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidrilsulfonilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 289.3495 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0773 |