Learn More
Modafinilo, Mikromol™
Descripción
Modafinilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Modafinil |
| CAS | 68693-11-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Modafinil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMILES | NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-benzhidrilsulfinilacetamida |
| Mostrar más |