Learn More
Éster metílico de carboxilato de modafinilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate |
| CAS | 63547-25-1 |
| Fórmula molecular | C16 H16 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl [(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetate, Modafinil Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O3S/c1-19-15(17)12-20(18)16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,16H,12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | metil 2-benzhidrilsulfinilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 288.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.082 |