Learn More
Modafinil 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30458531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458531 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458531 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0540.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Modafinil
CAS 68693-11-8
Nombres de analitos o componentes Modafinil
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H15 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Modafinil, 2-[(RS)-(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide, 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamide, CEP 1538, CRC 40476, CRL 40476, DEP 1538, Modaphonil, Modiodal, Provigil, Acetamide, 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-(+/-)-Modafinil
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
Tipo de solución Single Solution
SMILES NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-benzhidrilsulfinilacetamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 273.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0823 g/mol