Learn More
Harvard Apparatus Mod 1025 Syr 25 ml Tll Terminus
Código de producto. 18870771
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de conexión:
Luer Lock
Código de producto. Tipo de conexión
18870771 Luer Lock
1 options
Código de producto. 18870771 Proveedor Harvard Apparatus N.º de proveedor 721835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.37€
    375.87€ / paquete de 1
    Ahorro 60.50€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Adecuado para la dispensación de líquidos y gases, así como para ajustes de alta precisión, de laboratorio o de instrumentos analíticos
  • Jeringuilla de 25 ml serie Gastight™ 1000
  • Terminación del bloqueo Luer PTFE (TLL)
  • Émbolo con punta de PTFE (consulte el accesorio 55-8000 para aplicaciones de retirada/recarga).
  • Utilizó líquidos y gases dispensadores, y en entornos de laboratorio o instrumentos analíticos de alta precisión
  • Su volumen de 25 mL y naturaleza hermética a gases, puede utilizarse para tareas de mayor volumen de precisión (por ejemplo, entrega de reactivos, calibración de bombas, cebado de instrumentos)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio (cuerpo), PTFE (émbolo)
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Sin látex Sí
Desechables Reutilizables
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí