Learn More
Moclobemida, TRC
Código de producto. 30137309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137309 50 mg 50 miligramos
30135488 25 mg 25 miligramos
17922175 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM48100050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71320-77-9
Fórmula molecular C13 H17 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 268.74
Sinónimo Moclobemide, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]benzamide (ACI), 4-Chloro-N-(2-morpholin-4-ylethyl)benzamide, 4-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)benzamide, Auromid, Aurorix, Manerix, MeSH ID: D020912, Moclaime, Moclobemide, p-Chloro-N-(2-morpholinoethyl)-benzamide, Ro 11-1163, Ro 11-1163/000
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-morfolina 4-iletil)benzamida
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979
Porcentaje de pureza >95%