Learn More
Tocris Bioscience™ Moclobemide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18792694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18792694 10 mg 10 miligramos
18742494 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792694 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4395/10
Reversible MAO-A inhibitor
Reversible monoamine oxidase A (MOA-A) inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71320-77-9
Fórmula molecular C13H17ClN2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.74
Pureza >99%
Peso molecular 268.741