Learn More
N-óxido de moclobemida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Moclobemide N-Oxide |
| CAS | 64544-24-7 |
| Fórmula molecular | C13 H17 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-[2-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0928 |