Learn More
N-óxido de moclobemida, Mikromol™
Código de producto. 30049136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049136 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049136 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0250.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de moclobemida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Moclobemide N-Oxide
CAS 64544-24-7
Nombres de analitos o componentes Moclobemide N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 Cl N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]-, Benzamide, 4-chloro-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-, N-oxide, 4-Chloro-N-[2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl]benzamide, Ro 12-5637, Moclobemide N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O3/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16(18)7-9-19-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES [O-][N+]1(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)CCOCC1
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[2-(4-oxidomorfolin-4-io-4-il)etil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 284.74
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0928 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.