Learn More
Moclobemida, Mikromol™
Código de producto. 17944376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17944376 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17944376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0250.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Moclobemida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Nombres de analitos o componentes Moclobemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Moclobemide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-morfolin-4-iletil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 268.74
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979 g/mol