Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Código de producto. 16448356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
16448356 100 mg 100 miligramos
16444387 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16448356
Marca: Medchem Express HYB0534
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
Forma física Solid
CAS 71320-77-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Ro111163
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Peso molecular (g/mol) 268.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.74
Porcentaje de pureza 99.63%