Learn More
Moclobemide, MedChemExpress
Código de producto. 16444387
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16444387
Marca: Medchem Express HYB053450mg
MedChemExpress Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Moclobemide (Ro111163) is a brain-penetrant and reversible monoamine oxidase (MAO-A) inhibitor with an IC50 of 6.061 μM for hMAO-A.Moclobemide up-regulates proliferation of hippocampal progenitor cells in chronically stressed mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
Forma física Solid
CAS 71320-77-9
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Ro111163
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (372.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN1CCOCC1)C2=CC=C(Cl)C=C2
Peso molecular (g/mol) 268.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.74
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.