Learn More
Moclobemida, LoGiCal
Código de producto. 30458771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458771 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458771 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0250.00
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Nombres de analitos o componentes Moclobemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Moclobemide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-morfolin-4-iletil)benzamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 268.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.