Learn More
Moclobemida 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457834 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457834 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0250.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Moclobemida 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moclobemide
CAS 71320-77-9
Nombres de analitos o componentes Moclobemide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 Cl N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Moclobemide
Fórmula InChI InChI=1 S/C13H17ClN2O2/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(17)15-5-6-16-7-9-18-10-8-16/h1-4 H,5-10H2,(H,15,17)
SMILES Clc1ccc(cc1)C(=O)NCCN2CCOCC2
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-morfolin-4-iletil)benzamida
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 268.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0979 g/mol