Learn More
Gibco™ Células transportadoras de SLC (G) simuladas
Descripción
- Estas células están destinadas para su uso como control negativo en experimentos que utilizan células HEK293 sobreexpresadas de transportador de portador de soluto (SLC) TRANSiPORT.
- Estas células simuladas no sobreexpresan la proteína de transporte SLC, por lo que se pueden utilizar para determinar los niveles de actividad de transporte endógena, así como la unión no específica de compuestos que se estén probando.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en fase de vapor de nitrógeno líquido. |
| Línea de células | 293 (HEK) |
| Culture Type | Cultivo de células de mamíferos |
| Especie | Humano |
| Tipo de producto | Célula transportadora SLC |
| Cantidad | De 8 a 10 M de células |