Learn More
EKASTU Safety Armario de pared móvil para mascarillas
Código de producto. 10131101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Código de producto. Cantidad
10131101 1 unidad
1 options
Código de producto. 10131101 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 266921
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
EKASTU Armario de pared móvil para mascarillas, a prueba de polvo para un almacenamiento higiénico.
  • Montaje en pared
  • Se puede quitar para transportarlo.
  • Resistente a golpes e impactos
  • Puerta transparente y 2 estantes insertados.
  • Tiene capacidad para 1 mascarilla completa o 3 medias mascarillas, cada una con filtro.
Especificaciones
Tipo de producto Armario de pared móvil para mascarillas
Color Verde
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 x 15 x 42 cm
Peso (métrico) Aprox. 1,6 kg