Learn More
Miele Professional™ Unidad móvil A 200
Código de producto. 15437704 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (F x An x Al): 546 x 529 x 357 mm
Código de producto.
15437704 Dimensiones (F x An x Al): 546 x 529 x 357 mm
1 options
Código de producto. 15437704 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 12667060
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Unidad móvil A 200 para la carga óptima de 38 pipetas
  • Para 38 pipetas en tres filas
  • 1.ª fila: 10 pipetas, 100 ml, espaciado de soporte de 20 mm
  • 2ª fila: 14 pipetas, 25 ml, espaciado de soporte de 26 mm
  • 3ª fila: 14 pipetas, 10 ml, espaciado de soporte de 26 mm
  • 529 mm x