Learn More
BUCHI Carro móvil para L-250
Código de producto. 18884161 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18884161 4,5 L cada uno
1 options
Código de producto. 18884161 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 11080440
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Con el práctico accesorio de carrito, podrá mover y colocar el equipo sin esfuerzo. Lyovapor™ justo al lado de cualquier mesa de laboratorio, lo que garantiza una fácil instalación y movilidad.
  • Diseñado específicamente para el Lyovapor™ L-250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Liofilizador de sobremesa
Capacidad (métrico) 4,5 L
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente a -105 °C
Material Acero con pintura en polvo
tipo de tapón Norteamérica
Tensión 220/240 V