Learn More
Tuttnauer Dispositivo de elevación móvil para 38XX
Código de producto. 17809548 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispositivo de elevación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
17809548 Dispositivo de elevación cada uno
1 options
Código de producto. 17809548 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor HLD3870026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11697.00€
    9665.75€ / paquete de 1
    Ahorro 2031.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispositivo de elevación móvil para autoclaves verticales con cargas pesadas hasta 100 kg. El elevador es móvil, está equipado con un brazo giratorio integrado para una máxima maniobrabilidad y puede dar servicio a algunos autoclaves. Controlado mediante botones en un mando móvil. Equipado con una batería eléctrica libre de mantenimiento.
  • Dispositivo de elevación móvil para cestas de autoclave verticales con carga de esterilización pesada de hasta 100 kg.
  • El elevador es móvil y está equipado con un brazo giratorio integrado para lograr máxima maniobrabilidad y puede dar servicio a algunos autoclaves.
  • Controlado mediante botones en un mando de control móvil.
  • Equipado con una batería eléctrica libre de mantenimiento.
Especificaciones
Tipo de producto Dispositivo de elevación