Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil, módulo A 302
Código de producto. 15941307 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
132 x 215 x 479 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15941307 132 x 215 x 479 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15941307 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 11116960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    754.00€ / paquete de 1
    Ahorro 296.00€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Módulo A 302 para la carga óptima de material de vidrio de laboratorio.
  • Adecuado para instrumental de vidrio de laboratorio, como matraces Erlenmeyer
  • Equipado con 32 boquillas inyectoras con soportes de plástico ID 110
  • Distancia entre boquillas: 57 mm de ancho, 61 mm de profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Módulo inyector
Para utilizar con (equipo) Cestas de lavador de laboratorio A 100 y A 150
Incluye Cuatro filas de ocho inyectores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 132 x 215 x 479 mm