Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil, módulo A 300
Código de producto. 15921307 Tienda Miele Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
181 x 220 x 479 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15921307 181 x 220 x 479 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15921307 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 11116900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.00€
    388.00€ / paquete de 1
    Ahorro 290.00€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Módulo A 300 para la carga óptima de material de vidrio de laboratorio.
  • Adecuado para instrumental de vidrio de laboratorio, como matraces Erlenmeyer
  • Equipado con 8 boquillas de inyector E 352 (6 x 220 mm)
  • Equipado con 8 mecanismos de bloqueo para boquillas E 354
  • Espaciado entre chorros de 120 mm a lo largo de la anchura, 123 mm a lo largo de la profundidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Módulo inyector
Para utilizar con (equipo) Cestas de lavador de laboratorio A 100 y A 150
Incluye Dos filas de cuatro inyectores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 181 x 220 x 479 mm