Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Código de producto. 15420545 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 250 mm
Código de producto.
15420545 Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 250 mm
1 options
Código de producto. 15420545 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 5555260
Módulo E 744 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho de 500 a 1000 ml
Con 16 boquillas (E 352) 6 x 220 mm con clips (E 354)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable, plástico
Tipo de producto Inserto/módulo para instrumental de vidrio de cuello estrecho
Color Acero inoxidable, negro
Admite 16 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 496 mm
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 492 mm