Learn More
Miele Professional™ Inyector móvil
Código de producto. 15490545 Tienda Miele Productos
Change view
Click to view available options
:
Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 130 mm
Código de producto.
15490545 Dimensiones (F x An x Al): 496 x 492 x 130 mm
1 options
Código de producto. 15490545 Proveedor Miele Professional™ N.º de proveedor 5701590
Módulo E 755 para la carga óptima de instrumental de vidrio de cuello estrecho 25 - 100 ml
Equipado con 36 boquillas (E 470) 2,5 x 90 mm con soporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Inserto/módulo para instrumental de vidrio de cuello estrecho
Color Acero inoxidable
Admite 36 instrumentos de vidrio de cuello estrecho
Para utilizar con (equipo) Lavadoras desinfectadoras, laboratorio
Fondo (métrico) 496 mm
Altura (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 492 mm