Descripción
- contenido: 6 cojines, 3 calcetines, 20 esterillas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tela resistente |
| Tipo | Kit de recambio universal para carro de almacenamiento de absorbentes multiusos |
| Peso (imperial) | 6.61 lb. |
| Peso (métrico) | 3 kg |