Learn More
asecos™ Absorbentes de caja móvil
Código de producto. 17896166 Tienda Asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
63 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17896166 63 L cada uno
1 options
Código de producto. 17896166 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 14407
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los absorbentes Mobile Box son un kit de derrames móvil de tamaño práctico para un acceso rápido en caso de fuga.
  • Contenido: 6 cojines, 3 calcetines, 20 alfombrillas, 1 par de guantes de protección
  • 610 x 400 x 340 (ancho x profundidad x alto)
Especificaciones
Color Azul
Capacidad (métrico) 63 L
Material Polietileno
Tipo Kit móvil para derrames
Longitud (imperial) 24,02 in
Longitud (métrico) 610.00 mm
Anchura (imperial) 24,02 in
Anchura (métrico) 610.00 mm
Altura (imperial) 13,39 in
Altura (métrico) 340.00 mm
Fondo (imperial) 15,75 in
Fondo (métrico) 400.00 mm
Peso (imperial) 15.43 lb.
Peso (métrico) 7 kg