Learn More
Invitrogen™ MOB4A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10008789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
10008789 400 μL 100 microgramos
1 options
Código de producto. 10008789 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA513769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00€
    445.20€ / 400 microlitros
    Ahorro 84.80€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.
MOB4A is similar to the yeast Mob1 protein. Yeast Mob1 binds Mps1p, a protein kinase essential for spindle pole body duplication and mitotic checkpoint regulation. Mob4A regulates NDR1 and NDR2 kinase activity, widely expressed nuclear serine-threonine kinases that have been implicated in cell proliferation and/or tumor progression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MOB4A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MOB1B
N.º de referencia del gen Q7L9L4, Q8BPB0
Alias de gen 1110003E08Rik; AU015450; B230364F10; MATS2; MGC33910; MOB kinase activator 1B; mob1 homolog 1A; MOB1 Mps One Binder homolog B; MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1A; mob1A; MOB1B; MOB4A; Mobkl1a; mps one binder kinase activator-like 1A
Símbolos de los genes MOB1B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 177-206 amino acids from the C-terminal region of human MOB4A.
Método de purificación Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 68473, 92597
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG