Learn More
L-glutamato enjaulado MNI, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MNI-caged-L-glutamate |
| CAS | 295325-62-1 |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αS)-Amino-2,3-dihydro-4-methoxy-7-nitro-Δ-oxo-1H-indole-1-pentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O6/c1-23-11-4-3-10(17(21)22)13-8(11)6-7-16(13)12(18)5-2-9(15)14(19)20/h3-4,9H,2,5-7,15H2,1H3,(H,19,20)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(c2N(CCc12)C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-5-(4-metoxi-7-nitro-indolin-1-il)-5-oxo-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 323.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1117 |