Learn More
L-glutamato enjaulado MNI, TRC
Código de producto. 30475514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30475514 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30475514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM42550010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MNI-caged-L-glutamate
CAS 295325-62-1
Fórmula molecular C14 H17 N3 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo (αS)-Amino-2,3-dihydro-4-methoxy-7-nitro-Δ-oxo-1H-indole-1-pentanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O6/c1-23-11-4-3-10(17(21)22)13-8(11)6-7-16(13)12(18)5-2-9(15)14(19)20/h3-4,9H,2,5-7,15H2,1H3,(H,19,20)/t9-/m0/s1
SMILES COc1ccc(c2N(CCc12)C(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(4-metoxi-7-nitro-indolin-1-il)-5-oxo-pentanoico
Peso molecular (g/mol) 323.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1117
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.