Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Septum de silicio MN Science
Código de producto. 15258613
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
11,5 mm
12,5 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15258613 11,5 mm paquete de 48
15268613 12,5 mm paquete de 48
15278613 17 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15258613 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 0418501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Septos de material de primera calidad que soporta hasta 400 inyecciones cada uno.
  • Septos de alta resistencia mecánica: hasta 400 inyecciones por septo
  • Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
  • No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
  • Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Tipo MN
Diámetro interior (métrico) 11,5 mm
Cantidad 48/paq.