Learn More
Macherey-Nagel™ Estructura de presión positiva MN
Descripción
- Adaptación del procedimiento de kit de transfección NucleoSpin™ 96 Plasmid para el módulo de presión positiva [MPE]² para acelerar el flujo de trabajo de extracción
- Rendimiento fiable y excelentes rendimientos con NucleoSpin™ 96 Plasmid para transfección en el módulo de presión positiva [MPE]²
- Bajos niveles de endotoxinas comparables a los procesos de vacío estándar
- Aislamiento plasmídico compacto y automatizado de 96 muestras en 60–90 minutos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Marco adaptador |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN plasmídico |
| Para utilizar con (equipo) | Hamilton [MPE]² Unidad |
| Tecnología de aislamiento | Tubos de perlas NucleoSpin |
| Cantidad | 1 unidad |
Para uso exclusivo en investigación