Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de prueba en pentano MN OPTIMA™
Código de producto. 10419171 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10419171 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10419171 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 722316
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para columnas capilares de GC
Incluye 0,1 % cada uno de undecano, dodecano, octanol, dimetilanilina, decilamina, decanoato de metilo, undecanoato de metilo, henicosano, docosane, dricosano
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de producto Mezcla de ensayo MN OPTIMA en pentano
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Test mixture for OPTIMA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-pentane