Learn More
Macherey-Nagel™ Mezcla de prueba de amina en etanol MN OPTIMA™
Código de producto. 10115041 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10115041 1 ml 1 ml
1 options
Código de producto. 10115041 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 722317
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para columnas capilares de GC
Incluye 0,2 % Diisobutylamina, 1 % Diethanolamina, 0,2 % 2,6-Dimethylanilina, 0,2 % o-Propanolpiridina, 0,2 % Diciclohexilamina, 0,2 % Dibenzilamina
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de producto Mezcla de prueba de amina MN OPTIMA en etanol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Test mixture OPTIMA 5 Amine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol