Learn More
Macherey-Nagel™ Marco MN para un manejo optimizado de placas de 96 pocillos
Código de producto. 10479751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10479751 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10479751 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740680
En stock
Para un manejo optimizado de placas de 96 pocillos con un colector de vacío en BioRobot 9600, 9604 y 3000 (Qiagen ), MultiPROBE II / Jano (PerkinElmer ), Biomek 2000/3000 y FX/NX (Beckman Coulter ).
El ARN NucleoSpin 8/96 para la purificación automatizada del ARN total de tejidos y cultivos celulares animales o humanos combina la severidad de la lisis de guanidina-isotiocianato con la digestión efectiva del ADN genómico mediante el tratamiento de DNasa I y la velocidad de la tecnología de membrana de sílice. ARN NucleoSpin 8/96 significa calidad de RNA uniforme, producciones reproducibles de RNA y procedimientos de alto rendimiento sin contaminación cruzada. Por lo tanto, los kits de ARN NucleoSpin 8/96 son productos potentes para, por ejemplo, el análisis de micromatrices en relación con el perfilado de la expresión génica, el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico molecular (consulte Datos de aplicación). Los kits permiten la purificación de ARN total de hasta 107 células o hasta 30 mg de tejido (procesamiento por centrifugación). El exclusivo diseño de placa de 96 pocillos/tira de 8 pocillos de los sistemas de ARN NucleoSpin 8/96 permite el secado completamente automatizado del módulo de unión de ARN antes de cargar el tampón de elución y minimizar la pulverización. Con el método de ARN NucleoSpin 8/96, las células o tejidos se lisan mediante incubación en una solución que contiene grandes cantidades de iones caotrópicos (las células se pueden cultivar y lisar directamente en placas de cultivo celular de 96 pocillos). Este tampón de lisis inactiva inmediatamente las ARNasas y crea condiciones de unión adecuadas que favorecen la adsorción de ARN a la membrana de sílice de la tira de unión de ARN/placa de unión de ARN NucleoSpin 8/96. El ADN contaminante, que también se une a la membrana de sílice, es eliminado por la ADNasa I que se aplica directamente a la membrana durante la preparación (ADNasa I se suministra con los kits). Debido a la alta actividad específica de la ADNasa I, un tratamiento de solo 15 minutos a temperatura ambiente es suficiente para una eliminación eficaz del ADN contaminante. Las sales, metabolitos y componentes celulares macromoleculares se eliminan mediante sencillos pasos de lavado con tres tampones diferentes. El ARN puro finalmente se eluye en condiciones de baja fuerza iónica con agua libre de ARNasa (pH 8,0 a 8,5).
Componentes del kit:
Kit de ARN NucleoSpin 8: tiras de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados MN, gradillas con tiras de tubos, tiras de tapas, placas de elución con fondo en U, lámina autoadhesiva, tampones, ADNasa I sin ARNasa. Kit de ARN NucleoSpin 96: placas de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados, bloque de pocillos redondos (bajo), placas de elución con fondo en U, lámina autoadhesiva, tampones, ADNasa I sin ARNasa.
Aislamiento manual o automatizado de ARN total a partir de células y tejidos cultivados, muestras de saliva recolectadas con Oragene .
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cámaras de vacío Beckman Coulter
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Estructura MN