Learn More
MN-64, MedChemExpress
Código de producto. 16473717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473717 50 mg 50 miligramos
16460208 5 mg 5 miligramos
16437748 10 mg 10 miligramos
16437606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16473717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19351
MedChemExpress MN-64 is a potent tankyrase 1 inhibitor, with IC50s of 6 nM, 72 nM, 19.1 μM, and 39.4 μM for TNKS1, TNKS2, ARTD1 and ARTD2, respectively.
MN-64 is a potent tankyrase 1 inhibitor, with IC50s of 6 nM, 72 nM, 19.1 μM, and 39.4 μM for TNKS1, TNKS2, ARTD1 and ARTD2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MN-64
CAS 92831-11-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(C(C)C)C=C2)OC3=CC=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 264.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death