Learn More
MMV008138, MedChemExpress
Código de producto. 16497837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497837 5 mg 5 miligramos
16475118 10 mg 10 miligramos
16441357 50 mg 50 miligramos
16415846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY123561
MedChemExpress MMV008138 is a species-selective IspD (enzyme 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase)-targeting antimalarial agent, with an IC50 of 44 nM for PfIspD (P. falciparum IspD). MMV008138 inhibits the growth of P. falciparum Dd2 strain with an IC50 of 250 nM.
MMV008138 is a species-selective IspD (enzyme 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate cytidylyltransferase)-targeting antimalarial agent, with an IC50 of 44 nM for PfIspD (P. falciparum IspD). MMV008138 inhibits the growth of P. falciparum Dd2 strain with an IC50 of 250 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MMV008138
Forma física Solid
CAS 1679333-73-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (346.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1CC2=C([C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3Cl)N1)NC4=C2C=CC=C4)O
Peso molecular (g/mol) 361.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.22
Porcentaje de pureza 99.48%