missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP3 Monoclonal Antibody (OTI1E9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17537173
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17537173 30 μL 30 microlitros
17517173 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17537173 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806871S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP3 Monoclonal antibody specifically detects MMP3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MMP3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMP3
N.º de referencia del gen P08254
Alias de gen CHDS6; EC 3.4.24.17; EMS-2; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 3; matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3; matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase); matrix metalloproteinase 3 precursor; matrix metalloproteinase-3; metalloproteinase 3 receptor; MMP; MMP10; MMP3; MMP-3; MMP-3 protein; MMPs; progelatinase; proteoglycanase; SL-1; SLN1; SLN-1; STMY; STMY1; Str1; STR-1; stromelysin; stromelysin 1; Stromelysin1; stromelysin-1; Transin1; Transin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 246-477 of human MMP3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.