missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP13 Monoclonal Antibody (OTI3F5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17596212
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17596212 30 μL 30 microlitros
17576212 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17596212 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506721S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MMP13 Monoclonal antibody specifically detects MMP13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno MMP13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica MMP13
N.º de referencia del gen P45452
Alias de gen cb1034; Clg; CLG3; Collagenase; collagenase 3; collagenase 3a; matrix metalloproteinase 13a; collagenase-1; Collagenase3; Collagenase-3; collagenase-3 precursor; interstitial collagenase; MANDP1; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 13; matrix metallopeptidase 13 (collagenase 3); matrix metallopeptidase 13a; matrix metallopeptidase 13a (collagenase 3); matrix metalloproteinase 13; matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3); matrix metalloproteinase-13; matrix metalloproteinase-13; MMP-13; interstitial protein; MMP; Mmp1; MMP13; MMP-13; mmp13 protein; mmp13a; MMPLg; MMPLh; MMPs; Procollagenase 3; UMRCASE; ZFMMP13
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 104-471 of human MMP13 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4322
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.