Learn More
MMP 8-I, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MMP 8-I |
| CAS | 236403-25-1 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N4 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | MMP 8-I, (3R)-1,2,3,4-Tetrahydro-N-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-3-isoquinolinecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N4O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)20(18,19)17-7-6-11-13(17)15-8-12(14)16-11/h2-8H,1H3,(H2,14,16) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccc3nc(N)cnc23 |
| Nombre IUPAC | 5-(4-metilfenil)sulfonilpirrolo[2,3-b]pirazin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 288.325 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.068 |