Learn More
MMAF hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
MMAF (Monomethylauristatin F) hydrochloride is a potent tubulin polymerization inhibitor and is used as a antitumor agent. MMAF hydrochloride is widely used as a cytotoxic component of antibody-drug conjugates (ADCs) such as Vorsetuzumab mafodotin and SGN-CD19A.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | MMAF hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1415246-68-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H66ClN5O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Monomethylauristatin F hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 27 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?