Learn More
MMAD, MedChemExpress
Código de producto. 16479207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479207 5 mg 5 miligramos
16456648 10 mg 10 miligramos
16422737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15581
MedChemExpress MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MMAD
Forma física Solid
CAS 203849-91-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H66N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Demethyldolastatin 10 Monomethylauristatin D Monomethyl Dolastatin 10
Información de solubilidad DMSO : 24.5 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)[H])C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Peso molecular (g/mol) 771.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 771.06
Porcentaje de pureza 98.28%