Learn More
Tocris Bioscience™ MM 54
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30002184 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30002184 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5992/1
Potent apelin receptor antagonist
Potent apelin receptor antagonist (Ki = 82 nM; IC50 = 93 nM). Antagonizes the inhibitory affect of [Pyr1]-Apelin-13 on forskolin-induced cAMP accumulation in CHO-K1-APJ cells. Recuces tumor expansion and lengthens survival time in a mouse xenograft model of glioblastoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 1313027-43-8
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 1737.166
Cantidad 1 mg
Solubilidad Soluble to 2mg/mL in water